Benzyle chlorure ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with ε-caprolactam
B0412-25G B0412-500G
TCIAB0412-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0412-25G TCIAB0412-500G
Benzyle chlorure ≥99.0% (par GC) stabilisé
Benzyle chlorure
Formule: (C₆H₅)CH₂Cl
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: –41.2 °C
Densité: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000889
Numéro CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
ONU: 1738
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,01129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4db2f4a495f8a0af2ca049f75081213463551af6&vid=1f56aab76cba9fcbd16479f9f219f69dd7708fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité