α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluène
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
TCIAI0385-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAI0385-25G
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: –8 °C
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00001049
Numéro CAS: 401-81-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/15/28972215.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité