4-Méthylvératrole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD1986-500GEA 170 EUR InStock
TCIAD1986-500G TCIAD1986-25G TCIAD1986-100G
4-Méthylvératrole ≥99.0% (par GC)
4-Méthylvératrole
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016651
Numéro CAS: 494-99-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/83/28978783.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité