Acide cyclohexane-1,3-dicarboxylique mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
C2186-25G C2186-5G
TCIAC2186-25GEA 291 EUR InStock
TCIAC2186-25G TCIAC2186-5G
Acide cyclohexane-1,3-dicarboxylique mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclohexane-1,3-dicarboxylique
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point de fusion: 149°C
Numéro MDL: MFCD00134411
Numéro CAS: 3971-31-1
EINECS: 432-490-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=525589925dcb4a768e455f58fb9f5cf8a6d1c1fa&vid=231189542e4af61df5f0f6f96c14a55110fddea5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité