Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
C0788-25G C0788-500G
TCIAC0788-25GEA 22 EUR InStock
TCIAC0788-25G TCIAC0788-500G
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001465
Numéro CAS: 1076-97-7
EINECS: 214-068-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7890872c6c6ad11d8830189a4083482c5c6c91d&vid=39c06fdc903583351db17bb4a69df1ac8cf328bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité