trans-2-Fluorocyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0631-1G F0631-5G
TCIAF0631-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAF0631-1G TCIAF0631-5G
trans-2-Fluorocyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-2-Fluorocyclohexanol
Formule: C₆H₁₁FO
MW: 118,15 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: 21°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08146648
Numéro CAS: 656-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a22e73d5a3d74829c2c6c179939f5a5aa60bb967&vid=a22e73d5a3d74829c2c6c179939f5a5aa60bb967&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité