Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
B1071-25ML B1071-500ML
TCIAB1071-25MLEA 31.9 EUR InStock
TCIAB1071-25ML TCIAB1071-500ML
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% dans l'eau
Benzyltriméthylammonium hydroxyde
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff636fbaa88518efc0bb666c774812646457aeb&vid=8769de3879b04dc6b63212485ed14988c4ea216b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 44.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité