Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
B0448-25ML B0448-500ML B0448-100ML
TCIAB0448-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0448-25ML TCIAB0448-500ML TCIAB0448-100ML
Benzyltriméthylammonium hydroxyde 40% dans le methanol
Benzyltriméthylammonium hydroxyde
Formule: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Point d'éclair: 11°C
Numéro MDL: MFCD00008281
Numéro CAS: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff06951670a0a6fda42d657ca9a822dae0a7bdb&vid=b545c96ebddedfcdded20965f7f6398abcd947d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 40.0 to 44.0 w/w%
Chloride max. 1.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité