N-Benzylaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0159-25G P0159-500G P0159-100G
TCIAP0159-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0159-25G TCIAP0159-500G TCIAP0159-100G
N-Benzylaniline ≥98.0% (par GC)
N-Benzylaniline
Formule: C₆H₅CH₂NHC₆H₅
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 307°C
Point de fusion: 33…36 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003018
Numéro CAS: 103-32-2
EINECS: 203-100-4
Merck Index: 14,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49f69f05d9897eb17b4b4140324700511345a741&vid=ff74c21408b762eef21b3cee53c162b818233282&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité