2-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
Q0064-1G Q0064-5G
TCIAQ0064-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAQ0064-1G TCIAQ0064-5G
2-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075032
Numéro CAS: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27935059d35a5755f9aad674e6fa0ec56e51d188&vid=3b48304115d239babed901f6eaf23510fb3bf60d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité