3-Quinoléinecarbaldéhyde ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Q0075-1G Q0075-5G
TCIAQ0075-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAQ0075-1G TCIAQ0075-5G
3-Quinoléinecarbaldéhyde ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
Point d'ébullition: 128°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006768
Numéro CAS: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebf08128e2d3164d850a1d415cf8bbedf5fe591e&vid=7724329c1387547c596cba69fdc80b2ddb03be39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 66.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité