Clioquinol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol, 5-Chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, Clioquinol
C0187-25G C0187-250G
TCIAC0187-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC0187-25G TCIAC0187-250G
Clioquinol ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Clioquinol
Formule: C₉H₅ClINO
MW: 305,5 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006787
Numéro CAS: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b9d14750c8f8137e7c59d2d4818303bdf559a2a&vid=9b35ac0ff99dcb829ff7a4424cc0f3ea139e70a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité