Cloxiquine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 5-Chloro-8-quinoleineol
PROOMM0312.01EA 866 EUR InStock
PROOMM0312.01
Cloxiquine
Cloxiquine
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125 °C
Numéro MDL: MFCD00006788
Numéro CAS: 130-16-5
Merck Index: 12,02483
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité