Cloxiquine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0645-25G C0645-250G
TCIAC0645-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0645-25G TCIAC0645-250G
Cloxiquine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Cloxiquine
Formule: C₉H₆ClNO
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006788
Numéro CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 14,02422
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35a7641d6b1e03e181ef5319761d520eba8f9b2e&vid=863a7bfb888399a666da297debe330e7965fe4cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 127.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité