2,4-Quinoléinediol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dihydroxyquinoline
D1753-25G D1753-500G
TCIAD1753-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD1753-25G TCIAD1753-500G
2,4-Quinoléinediol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Quinoléinediol
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006744
Numéro CAS: 86-95-3
EINECS: 201-711-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=399591efb23656afc3e3ebe6a8de22f79ecb25e2&vid=88d693db8a5d35a6713536cab03fe829bdfef35b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité