1,3-Cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA5581-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA5581-5G
1,3-Cyclohexanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour marquage HPLC
1,3-Cyclohexanedione
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point de fusion: 105 °C
Numéro MDL: MFCD00001585
Numéro CAS: 504-02-9
Merck Index: 14,03178
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/51/28932151.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité