Nicotinaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0090-25ML N0090-100ML
TCIAN0090-25MLEA 57.2 EUR InStock
TCIAN0090-25ML TCIAN0090-100ML
Nicotinaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Nicotinaldéhyde
Formule: C₆H₅NO
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00006382
Numéro CAS: 500-22-1
EINECS: 207-900-4
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c757fb4d5505fd3e5acd64ca1ed0a86225e015a&vid=1c757fb4d5505fd3e5acd64ca1ed0a86225e015a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité