1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2739-1G T2739-5G
TCIAT2739-1GEA 139 EUR InStock
TCIAT2739-1G TCIAT2739-5G
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂
Numéro MDL: MFCD02094727
Numéro CAS: 63854-31-9
EINECS: 264-514-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b944c35efda0f0e286b7ac6034eb89a611b83bed&vid=b944c35efda0f0e286b7ac6034eb89a611b83bed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité