Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D1997-1G D1997-5G
TCIAD1997-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD1997-1G TCIAD1997-5G
Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II) ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de tris(triphénylphosphine)ruthenium (II)
Formule: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
Numéro MDL: MFCD00013077
Numéro CAS: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdd28870f8c518746272f797c710e60990e1adf1&vid=bdd28870f8c518746272f797c710e60990e1adf1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité