1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB2851-25GEA 175 EUR InStock
TCIAB2851-25G TCIAB2851-5G
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-1-méthylpyrrolidinium bis(trifluorométhylsulfonyl)imide
Formule: C₁₁H₂₀F₆N₂O₄S₂
MW: 422,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784447
Numéro CAS: 223437-11-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité