Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione ≥99.0% (par GC) précurseur du diméthylcétène
Fournisseur: TCI
D0258-25G D0258-5G
TCIAD0258-25GEA 130 EUR InStock
TCIAD0258-25G TCIAD0258-5G
Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione ≥99.0% (par GC) précurseur du diméthylcétène
Tétraméthyl-1,3-cyclobutanedione
Formule: C₈H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00001331
Numéro CAS: 933-52-8
EINECS: 213-269-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4b773139062f343980eb2e50930e6af9d7d4297&vid=9d21592fb9c680852f825e13671c6910e3d5b027&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité