di-Lithium tétraborate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
96569.D9 96569.A1
96569.D9EA 0 EUR InStock
96569.D9 96569.A1
di-Lithium tétraborate
di-Lithium tétraborate
Formule: Li₂B₄O₇
MW: 169,12 g/mol
Point de fusion: 918 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité