(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
P1667-1G P1667-25G P1667-5G
TCIAP1667-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAP1667-1G TCIAP1667-25G TCIAP1667-5G
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192426
Numéro CAS: 100243-39-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7487dc1725379310cde442ca1f7a0d66ff880712&vid=7487dc1725379310cde442ca1f7a0d66ff880712&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité