Chlorure de diméthylsulfamoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylsulphamoyl chloride
D2629-25G D2629-500G D2629-100G
TCIAD2629-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD2629-25G TCIAD2629-500G TCIAD2629-100G
Chlorure de diméthylsulfamoyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de diméthylsulfamoyle
Formule: C₂H₆ClNO₂S
MW: 143,59 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00007425
Numéro CAS: 13360-57-1
EINECS: 236-412-4
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d8ea01aa8771fa52d7c079a1720ec79de7c6eba&vid=2d8ea01aa8771fa52d7c079a1720ec79de7c6eba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité