Acide 2,2'-dithiodibenzoïque ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Dithiosalicylic acid, 2,2'-Dithiodibenzoic acid
D1437-500G D1437-25G D1437-100G
TCIAD1437-500GEA 700 EUR InStock
TCIAD1437-500G TCIAD1437-25G TCIAD1437-100G
Acide 2,2'-dithiodibenzoïque ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2,2'-dithiodibenzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₄S₂
MW: 306,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002465
Numéro CAS: 119-80-2
EINECS: 204-352-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4df5a578e95ccf1d462a293fec270e1371917e99&vid=4df5a578e95ccf1d462a293fec270e1371917e99&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité