Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Indane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-indene, Indan

I0011-25ML I0011-500ML I0011-100ML
TCIAI0011-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0011-25ML TCIAI0011-500ML TCIAI0011-100ML
Indane ≥95.0% (par GC)
Indane


Formule: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Point de fusion: –51.4 °C
Densité: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003795
Numéro CAS: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04931
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ae7694c1bd6dd0abd902b3487457eebbdb407e4&vid=3ae7694c1bd6dd0abd902b3487457eebbdb407e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité