5-Isoquinoléinol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAH1259.5EA 232 EUR InStock
TCIAH1259.5 TCIAH1259-5G TCIAH1259-25G
5-Isoquinoléinol ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
5-Isoquinoléinol
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD00006906
Numéro CAS: 2439-04-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/82/28971182.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité