2-Vinylpyridine ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
V0024-25ML V0024-500ML
TCIAV0024-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAV0024-25ML TCIAV0024-500ML
2-Vinylpyridine ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Vinylpyridine
Formule: C₇H₇N
MW: 105,14 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 0,9735 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006355
Numéro CAS: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
ONU: 3073
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1d6c5a94391def261b11e9fbe1b1c8bdfd80f35&vid=e1d6c5a94391def261b11e9fbe1b1c8bdfd80f35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité