Thioacétate de potassium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2030-25G T2030-250G
TCIAT2030-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT2030-25G TCIAT2030-250G
Thioacétate de potassium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Thioacétate de potassium
Formule: C₂H₃KOS
Numéro MDL: MFCD00083065
Numéro CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e71f02d25418cd0004fad02362c0938667d188f0&vid=e71f02d25418cd0004fad02362c0938667d188f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité