N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B0483-25G B0483-500G
TCIAB0483-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0483-25G TCIAB0483-500G
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N,N',N'-Tétraméthyl-4,4'-méthylenedia
Formule: C₁₇H₂₂N₂
Numéro MDL: MFCD00008317
Numéro CAS: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
Merck Index: 14,06176
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=728198952fbb9496c54726e0a2c491ce07c118de&vid=728198952fbb9496c54726e0a2c491ce07c118de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité