Sulfate de guanidinium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Guanidine sulphate
G0166-25G G0166-500G
TCIAG0166-25GEA 22 EUR InStock
TCIAG0166-25G TCIAG0166-500G
Sulfate de guanidinium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Sulfate de guanidinium
Formule: C₂H₁₂N₆O₄S
MW: 216,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013115
Numéro CAS: 594-14-9
EINECS: 209-826-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité