Titane (IV) chlorure 14% ∼1.0 mol/L dans le dichloromethane
Fournisseur: TCI
Danger
T2052-100ML T2052-500ML
TCIAT2052-100MLEA 36.3 EUR InStock
TCIAT2052-100ML TCIAT2052-500ML
Titane (IV) chlorure 14% ∼1.0 mol/L dans le dichloromethane
Titane (IV) chlorure
Formule: Cl₄Ti
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011267
Numéro CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
ONU: 3289
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09478
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff685e556be1963c6a0b8038955019fd14867219&vid=f39090fbbb42b19c896a1d4f69678193bea74ba1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 14.0 to 15.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité