1,4,7,10-Tétraoxa-13-azacyclopentadécane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane, 1-Aza-15-crown 5-Ether, 1,4,7,10-Tetraoxa-13-azacyclopentadecane
A1323-1G A1323-5G
TCIAA1323-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA1323-1G TCIAA1323-5G
1,4,7,10-Tétraoxa-13-azacyclopentadécane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,4,7,10-Tétraoxa-13-azacyclopentadécane
Formule: C₁₀H₂₁NO₄
MW: 219,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075465
Numéro CAS: 66943-05-3
EINECS: 266-523-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82dbbca97cdde79616ab586173915c659c83c98b&vid=82dbbca97cdde79616ab586173915c659c83c98b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité