Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA5009-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA5009-1G TCIAA5009-5G
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour spectrophotométrie
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Spectrophotometric reagent for U, Th, Zr and other metals, Indicator for the precipitation titration of SO4 with Ba
Formule: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
MW: 776,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036695
Numéro CAS: 1668-00-4
ONU: 3465
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/59/28932059.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark red to Black powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (after drying)
Lambda max. 535.0 to 545.0 nm
Absorbance min. 0.600 (16mg/L, 535.0 to 545.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité