5-(4-Diéthylaminobenzylidène)rhodanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5E)-5-[4-(Diethylamino)benzylidene]-2-mercapto-1,3-thiazol-4(5H)-one
D0464-1G D0464-5G
TCIAD0464-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0464-1G TCIAD0464-5G
5-(4-Diéthylaminobenzylidène)rhodanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-(4-Diéthylaminobenzylidène)rhodanine
Formule: C₁₄H₁₆N₂OS₂
Numéro MDL: MFCD00193758
Numéro CAS: 35778-58-6
EINECS: 252-723-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7561defbcd8349ced732f34baf9acc121369166&vid=c7561defbcd8349ced732f34baf9acc121369166&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité