5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
D0647-1G D0647-25G D0647-5G
TCIAD0647-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD0647-1G TCIAD0647-25G TCIAD0647-5G
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-(4-Diméthylaminobenzylidène)rhodanine
Formule: C₁₂H₁₂N₂OS₂
Point de fusion: 288°C
Numéro MDL: MFCD00064857
Numéro CAS: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Merck Index: 14,03231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3a06ff0af112422350153de5d0506649d835898&vid=2af23c547eaff5252d32800db6bbd26369df19ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetone almost transparency
Suitability for Silver-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité