Norbornadiène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Norbornadiene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
N0346-25ML N0346-500ML N0346-100ML
TCIAN0346-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAN0346-25ML TCIAN0346-500ML TCIAN0346-100ML
Norbornadiène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Norbornadiène
Formule: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: –19°C
Numéro MDL: MFCD00082301
Numéro CAS: 121-46-0
EINECS: 204-472-0
ONU: 2251
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54ced13c62bd73981da848288de092cd3c046f7e&vid=54ced13c62bd73981da848288de092cd3c046f7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité