Furanne-2(5H)-one ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Furan-2(5H)-one
C1078-25ML C1078-5ML
TCIAC1078-25MLEA 333 EUR InStock
TCIAC1078-25ML TCIAC1078-5ML
Furanne-2(5H)-one ≥93.0% (par GC)
Furanne-2(5H)-one
Formule: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Point de fusion: 5°C
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005376
Numéro CAS: 497-23-4
EINECS: 207-839-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&vid=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité