1,3-Oxazolidine-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one
O0188-25G O0188-500G O0188-100G
TCIAO0188-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAO0188-25G TCIAO0188-500G TCIAO0188-100G
1,3-Oxazolidine-2-one ≥98.0% (par GC)
1,3-Oxazolidine-2-one
Formule: C₃H₅NO₂
MW: 87,08 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00005268
Numéro CAS: 497-25-6
EINECS: 207-840-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a812a1ad52998270b972dfb4d8e451dc90384bf&vid=3a812a1ad52998270b972dfb4d8e451dc90384bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité