Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
T1635-25G T1635-5G
TCIAT1635-25GEA 195 EUR InStock
TCIAT1635-25G TCIAT1635-5G
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Tetrabutylammonium dihydrogentrifluoride
Formule: C₁₆H₃₈F₃N
Numéro MDL: MFCD00145365
Numéro CAS: 99337-56-1
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85a6fcfe45cbb373d144cd2631cd72250cd875b4&vid=85a6fcfe45cbb373d144cd2631cd72250cd875b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité