Nonadécane-1-oate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl Nonadecanoate, Nonadecanoic acid ethyl ester
N0459-25G N0459-5G
TCIAN0459-25GEA 206 EUR InStock
TCIAN0459-25G TCIAN0459-5G
Nonadécane-1-oate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Nonadécane-1-oate d'éthyle
Formule: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00026690
Numéro CAS: 18281-04-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9984592b85e4354200076b314e38c9067e98a85&vid=e9984592b85e4354200076b314e38c9067e98a85&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 33.0 to 36.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité