Nonadécane-1-oate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0460-5GEA 137 EUR InStock
TCIAN0460-5G TCIAN0460-25G
Nonadécane-1-oate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Nonadécane-1-oate de méthyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009011
Numéro CAS: 1731-94-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/17/28989617.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Ethylacetate almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité