Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans le methanol
Fournisseur: TCI
Danger
T0676-25ML T0676-500ML T0676-100ML
TCIAT0676-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0676-25ML TCIAT0676-500ML TCIAT0676-100ML
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans le methanol
Tétraméthylammonium hydroxyde
Formule: C₄H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008280
Numéro CAS: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d8935a4b4d351881ac0c0d68e114d64a7c83796&vid=ad9f56993f650a1b48286d8300ea27c9e1a0b9be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité