3-Éthoxyacrylate d'éthyle mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAE0041-5MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAE0041-5ML TCIAE0041-25ML
3-Éthoxyacrylate d'éthyle mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
3-Éthoxyacrylate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00009863
Numéro CAS: 1001-26-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/46/28967646.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité