2,2-Diméthoxyéthylméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethoxy-N-methylethanamine
M0884-25ML M0884-500ML
TCIAM0884-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAM0884-25ML TCIAM0884-500ML
2,2-Diméthoxyéthylméthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Diméthoxyéthylméthylamine
Formule: C₅H₁₃NO₂
MW: 119,16 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 29°C
Numéro MDL: MFCD00008485
Numéro CAS: 122-07-6
EINECS: 204-520-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74a344a03d7c696362020875a83f6db0b9d60509&vid=74a344a03d7c696362020875a83f6db0b9d60509&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité