2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid, 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M1905-1G M1905-5G
TCIAM1905-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAM1905-1G TCIAM1905-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,97 g/mol
Point de fusion: 104°C
Numéro MDL: MFCD02179452
Numéro CAS: 374538-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73913639b1106e3e8a1ee7577e7139369e690d86&vid=73913639b1106e3e8a1ee7577e7139369e690d86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité