2-Chloro-N,N-diéthylacétamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0483-25G D0483-500G
TCIAD0483-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD0483-25G TCIAD0483-500G
2-Chloro-N,N-diéthylacétamide ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-N,N-diéthylacétamide
Formule: C₆H₁₂ClNO
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00000928
Numéro CAS: 2315-36-8
EINECS: 219-019-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=576ba3f0ed9312218a70ee6d6678c47c1246cc56&vid=576ba3f0ed9312218a70ee6d6678c47c1246cc56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité