L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) ≥98.0% (par HPLC) substrat pour bêta-D-Galactosidase
Fournisseur: TCI
Synonyms: o-Nitrophenyl-β-D-galactoside, 2-Nitrophenyl β-D-Galactopyranoside, O-Nitrophenyl-Β-D-Galactopyranoside, ONPG, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
N0418-1G N0418-25G N0418-5G
TCIAN0418-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAN0418-1G TCIAN0418-25G TCIAN0418-5G
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG) ≥98.0% (par HPLC) substrat pour bêta-D-Galactosidase
β-D-Galactopyrannoside de 2-nitrophényle (ONPG)
Formule: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063255
Numéro CAS: 369-07-3
EINECS: 206-716-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=978a1e69c7534335bb0be8ac4a76db0c91b83c70&vid=3184df3a3a6fc8e657ef4bb84d0f90934ffbff35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -66.0 to -71.5 deg (C=1, H2O)
beta-Galactosidase detection test to pass test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité