Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC1562-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1562-25G
CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
CAPSO sodium salt (3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)


Formule: C₉H₁₈NNaO₄S
MW: 259,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070063
Numéro CAS: 102601-34-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/82/28938782.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité