Bromure de tétrakis(décyl)ammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrakis(decyl)ammonium bromide, IPC-TDA-Br, Tetra(decyl)ammonium bromide
T1142-25G T1142-100G
TCIAT1142-25GEA 128 EUR InStock
TCIAT1142-25G TCIAT1142-100G
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium
Formule: C₄₀H₈₄BrN
MW: 659,0057 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043166
Numéro CAS: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c121e830b4b33553f49004a5f13344e2b45be125&vid=c121e830b4b33553f49004a5f13344e2b45be125&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité